Tisk…
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I), Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trilaurylamine, Tridodecylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
95292-100MG 95292-500MG
95292-100MGEA 4250 CZK
95292-100MG 95292-500MG
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I), Supelco®
Tridodecylamine (hydrogen ionophore I)
Vzorec: C₃₆H₇₅N
Bod varu: 450 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008971
CAS číslo: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5dd98bf61cfdbfcbb036af386b4245a3b6f4d38&vid=16fbbb2020828ac0da9bc15422c0f08e3f9e0328&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb9685c5b91168aeb651a96661ea7341474b583&vid=d86c9efb2e1e9fbdd29e17a828b3f9e6e6fb6014&prid=web&clid=SAPDAM