Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21983.0E
B21983.36
B21983.0EEA
3680
CZK
B21983.0E
B21983.36
Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka
Celite® Standard Super-cel, filtrační pomůcka
CAS No.: 61790-53-2
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4973
MDL No.: MFCD00132803
Hustota:
2.3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00132803 CAS číslo: 91053-39-3 EINECS: 319-127-6 Merck Index: 14,4973 |