Tisk…

2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Pyrrolidin-2-one

P74370-1KG P74370-25G P74370-500G
SIALP74370-1KGEA 2780 CZK
SIALP74370-1KG SIALP74370-25G SIALP74370-500G
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85.11
Bod varu: 245
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1.1115 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 129
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005270
CAS číslo: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR