Tisk…
Adamantane 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 901 CZK
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantane 99+%
Adamantane
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: 205…210 °C (subl.)
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074719
CAS číslo: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00149
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %