2-Adamantanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10697.06
A10697.14
A10697.06EA
1450
CZK
A10697.06
A10697.14
2-Adamantanol ≥98%
2-Adamantanol
Purity: 98%
CAS No.: 700-57-2
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Melting Point: 299-303°(sealed tube)
Beilstein Reference: 1903957
Vzorec:
C₁₀H₁₆O Bod tání: 299…303 °C (sealed tube) Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074744 CAS číslo: 700-57-2 EINECS: 211-846-7 |