Tisk…
1-Adamantanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10209.09 A10209.18 A10209.30
A10209.09EA 985 CZK
A10209.09 A10209.18 A10209.30
1-Adamantanol ≥99%
1-Adamantanol
Purity: 99% CAS No.: 768-95-6 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Melting Point: ca 245° subl. Beilstein Reference: 1903952
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 245 °C (subl.)
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074729
CAS číslo: 768-95-6
EINECS: 212-202-8