Tisk…
1-Adamantanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
157100050 157100250 157101000
ACRO157100050EA 728 CZK
ACRO157100050 ACRO157100250 ACRO157101000
1-Adamantanol 99%
1-Adamantanol
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: >240 °C (subl.)
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074729
CAS číslo: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure