1-Chloroadamantane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
15169.06
15169.14
15169.22
15169.06EA
930
CZK
15169.06
15169.14
15169.22
1-Chloroadamantane ≥98%
1-Chloroadamantane
Purity: 98%
CAS No.: 935-56-8
Molecular Formula: C10H15Cl
Formula Weight: 170.68
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 165°
MDL No.: MFCD00075627
Vzorec:
C₁₀H₁₅Cl MW: 170,68 g/mol Bod tání: 165 °C Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075627 CAS číslo: 935-56-8 EINECS: 213-305-0 |