Tisk…
1-Chloroadamantane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
264240100 264240500 264242500
ACRO264240100EA 1100 CZK
ACRO264240100 ACRO264240500 ACRO264242500
1-Chloroadamantane 98%
1-Chloroadamantane
Vzorec: C₁₀H₁₅Cl
MW: 170,68 g/mol
Bod tání: 163…166 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075627
CAS číslo: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey Adhering crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %