Tisk…
2-Adamantanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Adamantan-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
146048-100G 146048-25G 146048-5G
SIAL146048-100GEA 5280 CZK
SIAL146048-100G SIAL146048-25G SIAL146048-5G
2-Adamantanone, Sigma-Aldrich®
2-Adamantanone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074737
CAS číslo: 700-58-3
EINECS: 211-847-2