Tisk…
2-Adamantanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Adamantan-2-one
A14275.06 A14275.14 A14275.22
A14275.06EA 1160 CZK
A14275.06 A14275.14 A14275.22
2-Adamantanone ≥98%
2-Adamantanone
Purity: 98% CAS No.: 700-58-3 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: ca 257° subl. Beilstein Reference: 1210235
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 257 °C (subl.)
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074737
CAS číslo: 700-58-3
EINECS: 211-847-2