Tisk…
2-Adamantanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Adamantan-2-one
292500050 292500250 292501000
ACRO292500050EA 1220 CZK
ACRO292500050 ACRO292500250 ACRO292501000
2-Adamantanone 98%
2-Adamantanone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 282…286 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074737
CAS číslo: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %