1-Bromoadamantane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14893.14
A14893.22
A14893.14EA
1770
CZK
A14893.14
A14893.22
1-Bromoadamantane ≥99%
1-Bromoadamantane
Purity: 99%
CAS No.: 768-90-1
Molecular Formula: C10H15Br
Formula Weight: 215.14
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1098857
Vzorec:
C₁₀H₁₅Br Bod varu: 226 °C (1013 hPa) Bod tání: 117…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074721 CAS číslo: 768-90-1 EINECS: 212-200-7 |