2,5-Dimethylthiophene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10869.09
A10869.14
A10869.09EA
1510
CZK
A10869.09
A10869.14
2,5-Dimethylthiophene ≥98%
2,5-Dimethylthiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 638-02-8
Molecular Formula: C6H8S
Formula Weight: 112.19
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 106450
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005452
Vzorec:
C₆H₈S MW: 112,2 g/mol Bod varu: 134…136 °C Bod tání: –63 °C Hustota: 0,984 Bod vzplanutí: 24 °C (75 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005452 CAS číslo: 638-02-8 EINECS: 211-313-9 UN: 1993 ADR: 3,III |