Tisk…
2,3-Dimethylthiophene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 2910 CZK
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Dimethylthiophene 97%
2,3-Dimethylthiophene
Vzorec: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Bod varu: 141,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –49 °C
Hustota: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130081
CAS číslo: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %