Tisk…
3-Methylthiophene 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127860500 127862500
ACRO127860500EA 1900 CZK
ACRO127860500 ACRO127862500
3-Methylthiophene 99+%
3-Methylthiophene
Vzorec: C₅H₆S
Bod varu: 115…117 °C (760 mmHg)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 1,016 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005470
CAS číslo: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %