Tisk…
Hydroxid sodný 2.5 mol/l (2.5 N) in aqueous solution
Dodavatel: VWR Collection
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
VWRS83997.550EA 0 CZK
VWRS83997.550 83997.320
Hydroxid sodný 2.5 mol/l (2.5 N) in aqueous solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627