2-Methylthiophene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
127850250
127851000
ACRO127850250EA
1280
CZK
ACRO127850250
ACRO127851000
2-Methylthiophene 98%
2-Methylthiophene
Vzorec:
C₅H₆S MW: 98,17 g/mol Bod varu: 113 °C (760 mmHg) Bod tání: –63 °C Hustota: 1,02 g/cm³ Bod vzplanutí: 7 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005451 CAS číslo: 554-14-3 EINECS: 209-063-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...