Tisk…
Thiofen 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
138821000 138825000 138820025
ACRO138821000EA 1340 CZK
ACRO138821000 ACRO138825000 ACRO138820025
Thiofen 99+%, extra pure
Thiofen
Vzorec: C₄H₄S
Bod varu: 84 °C (760 mmHg)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,065 g/cm³
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005413
CAS číslo: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)