2,5-Diiodothiophene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12443.06
A12443.14
A12443.06EA
2740
CZK
A12443.06
A12443.14
2,5-Diiodothiophene ≥99%
2,5-Diiodothiophene
Purity: 99%
CAS No.: 625-88-7
Molecular Formula: C4H2I2S
Formula Weight: 335.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 139-140°/15mm
Beilstein Reference: 109915
MDL No.: MFCD00014525
Vzorec:
C₄H₂I₂S MW: 335,93 g/mol Bod varu: 139…140 °C (15 mmHg) Bod tání: 39…43 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00014525 CAS číslo: 625-88-7 EINECS: 210-915-9 |