Tisk…
3-Bromothiophene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Thienyl bromide
A14022.18 A14022.09 A14022.30
A14022.18EA 4120 CZK
A14022.18 A14022.09 A14022.30
3-Bromothiophene ≥97%
3-Bromothiophene
Purity: 97% CAS No.: 872-31-1 Molecular Formula: C4H3BrS Formula Weight: 163.04 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5910 Odour: Pungent Boiling Point: 157-158° Beilstein Reference: 105338 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005464
Vzorec: C₄H₃BrS
Bod varu: 157…158 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,722
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005464
CAS číslo: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II