Tisk…
3-Bromothiophene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Thienyl bromide
147800250 147801000 147805000
ACRO147800250EA 3830 CZK
ACRO147800250 ACRO147801000 ACRO147805000
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
Bod varu: 158 °C (760 mmHg)
Bod tání: -10 °C
Hustota: 1,74 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005464
CAS číslo: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 3384
ADR: 6.1,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %