Tisk…
3,4-Dibromothiophene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
264520010 264520050 264520250
ACRO264520010EA 1340 CZK
ACRO264520010 ACRO264520050 ACRO264520250
3,4-Dibromothiophene 97%
3,4-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
MW: 241.93
Bod varu: 221…222 °C (760 mmHg)
Bod tání: 4…5 °C
Hustota: 2.13 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005465
CAS číslo: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %