Tisk…
2-Bromothiophene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Thienyl bromide
154290500 154292500 154290010
ACRO154290500EA 1550 CZK
ACRO154290500 ACRO154292500 ACRO154290010
2-Bromothiophene 98%
2-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Bod varu: 149…151 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,68 g/cm³
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005417
CAS číslo: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure