2,5-Dibromothiophene 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A13406.14
A13406.18
A13406.30
A13406.14EA
1750
CZK
A13406.14
A13406.18
A13406.30
2,5-Dibromothiophene 96%
2,5-Dibromothiophene
Purity: 96%
CAS No.: 3141-27-3
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.6290
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 109899
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005420
Vzorec:
C₄H₂Br₂S MW: 241,93 g/mol Bod varu: 210…212 °C Bod tání: –6 °C Hustota: 2,150 Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005420 CAS číslo: 3141-27-3 EINECS: 221-547-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)