Tisk…
2,5-Dibromothiophene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 1550 CZK
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromothiophene 95%
2,5-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
Bod varu: 211 °C (760 mmHg)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 2,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005420
CAS číslo: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %