2,6-Diphenylpyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25179.06
B25179.14
B25179.06EA
2220
CZK
B25179.06
B25179.14
2,6-Diphenylpyridine ≥97%
2,6-Diphenylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3558-69-8
Molecular Formula: C17H13N
Formula Weight: 231.30
Melting Point: 74-81°
Boiling Point: 210°/3mm
MDL No.: MFCD00006284
Vzorec:
C₁₇H₁₃N Bod varu: 210 °C (3 mmHg) Bod tání: 74…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006284 CAS číslo: 3558-69-8 EINECS: 222-620-2 |