Tisk…
4-Phenylpyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
130910050 130910250 130911000
ACRO130910050EA 2390 CZK
ACRO130910050 ACRO130910250 ACRO130911000
4-Phenylpyridine 99%
4-Phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₉N
Bod varu: 274…275 °C (760 mmHg)
Bod tání: 71…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006420
CAS číslo: 939-23-1
EINECS: 213-357-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %