Tisk…
3-Phenylpyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23930.06 B23930.14
B23930.06EA 1950 CZK
B23930.06 B23930.14
3-Phenylpyridine ≥97%
3-Phenylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 1008-88-4 Molecular Formula: C11H9N Formula Weight: 155.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 110400 MDL No.: MFCD00006380
Vzorec: C₁₁H₉N
Bod varu: 272 °C
Bod tání: 76…77 °C
Hustota: 1,085
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006380
CAS číslo: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6