Tisk…
2-Phenylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07861.09 L07861.18
L07861.09EA 2820 CZK
L07861.09 L07861.18
2-Phenylpyridine ≥98%
2-Phenylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1008-89-5 Molecular Formula: C11H9N Formula Weight: 155.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Melting Point: -5° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 110445 MDL No.: MFCD00006280
Vzorec: C₁₁H₉N
Bod varu: 268…270 °C
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1,086
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006280
CAS číslo: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III