2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
L14143.03
L14143.06
L14143.03EA
1370
CZK
L14143.03
L14143.06
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine ≥97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 38222-83-2
Molecular Formula: C14H23N
Formula Weight: 205.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4765
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 130503
MDL No.: MFCD00006305
Vzorec:
C₁₄H₂₃N MW: 205.34 Bod varu: 232…234 °C Bod tání: 30…35 °C Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006305 CAS číslo: 38222-83-2 EINECS: 253-834-4 |