Tisk…
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
224520050 224520250
ACRO224520050EA 4710 CZK
ACRO224520050 ACRO224520250
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 98%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Vzorec: C₁₄H₂₃N
MW: 205.34
Bod tání: 33…36 °C
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006305
CAS číslo: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
UN: 1325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to orange to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %