Tisk…
2,4,6-Kolidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
27690-100ML 27690-500ML
SIAL27690-100MLEA 2510 CZK
SIAL27690-100ML SIAL27690-500ML
2,4,6-Kolidin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006338
CAS číslo: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789