2,4,6-Kolidin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-75-8
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -43°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 107283
Merck Reference: 14,9718
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006338
Vzorec:
C₈H₁₁N Bod varu: 171…172 °C Bod tání: –43 °C Hustota: 0,916 Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006338 CAS číslo: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 14,9718 |