Tisk…
2,4,6-Kolidin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
161951000 161955000 161950010 161950025
ACRO161951000EA 2260 CZK
ACRO161951000 ACRO161955000 ACRO161950010 ACRO161950025
2,4,6-Kolidin 99%
2,4,6-Kolidin
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 171…172 °C (760 mmHg)
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006338
CAS číslo: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sensitivity (to chlorine) Passes test