3,5-Lutidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
A14877.ACEA
759
CZK
A14877.AC
A14877.AE
A14877.AP
3,5-Lutidine ≥99%
3,5-Lutidine
Purity: 99%
CAS No.: 591-22-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Melting Point: -9°
Boiling Point: 169-170°
Solubility: Sol
Beilstein Reference: 105682
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006404
Vzorec:
C₇H₉N Bod varu: 169…170 °C Bod tání: –9 °C Hustota: 0,941 Bod vzplanutí: 53 °C (127 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006404 CAS číslo: 591-22-0 EINECS: 209-708-6 UN: 1992 ADR: 3,III |