Tisk…
3,5-Lutidine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125211000 125215000
ACRO125211000EA 1920 CZK
ACRO125211000 ACRO125215000
3,5-Lutidine 98+%
3,5-Lutidine
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 172,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006404
CAS číslo: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)