Tisk…
2,6-Di-tert-butylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
219584-5G 219584-1G
SIAL219584-5GEA 7250 CZK
SIAL219584-5G SIAL219584-1G
2,6-Di-tert-butylpyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butylpyridine
Vzorec: C₁₃H₂₁N
MW: 191.32
Bod varu: 209
Hustota: 0.852 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006306
CAS číslo: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 12,03086