Tisk…
2,6-Di-tert-butylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
204640050 204640250
ACRO204640050EA 6030 CZK
ACRO204640050 ACRO204640250
2,6-Di-tert-butylpyridine 97%
2,6-Di-tert-butylpyridine
Vzorec: C₁₃H₂₁N
MW: 191.32
Bod varu: 209
Bod tání: 2…4 °C
Hustota: 0.852 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006306
CAS číslo: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 12,03086
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %