2,3-Lutidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,3-Dimethylpyridine
L03697.14
L03697.22
L03697.36
L03697.14EA
944
CZK
L03697.14
L03697.22
L03697.36
2,3-Lutidine ≥99%
2,3-Lutidine
Purity: 99%
CAS No.: 583-61-9
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -17°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 106418
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00009605
Vzorec:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Bod varu: 160…161 °C Bod tání: –17 °C Hustota: 0,948 Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009605 CAS číslo: 583-61-9 EINECS: 209-514-1 UN: 2929 ADR: 6.1,II |