Tisk…
2,3-Lutidine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dimethylpyridine
268760250 268761000
ACRO268760250EA 784 CZK
ACRO268760250 ACRO268761000
2,3-Lutidine 98+%
2,3-Lutidine
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 161 °C (760 mmHg)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009605
CAS číslo: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5062 to 1.5082 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %