Tisk…
4-Pikolin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07049.0100 8.07049.0500
8.07049.0100EA 919 CZK
8.07049.0100 8.07049.0500
4-Pikolin for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Bod varu: 144,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006440
CAS číslo: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.8 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.5049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C