4-Pikolin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15595.0F
A15595.AE
A15595.AP
A15595.0FEA
4810
CZK
A15595.0F
A15595.AE
A15595.AP
4-Pikolin ≥98%
4-Pikolin
Purity: 98%
CAS No.: 108-89-4
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
pH: 10-11
Melting Point: 3°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 104586
Merck Reference: 14,7402
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006440
Vzorec:
C₆H₇N Bod varu: 144…145 °C Bod tání: 3 °C Hustota: 0,957 Bod vzplanutí: 39 °C (102 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006440 CAS číslo: 108-89-4 EINECS: 203-626-4 UN: 2313 ADR: 3,III Merck Index: 14,7402 |