Tisk…
4-Pikolin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 2090 CZK
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Pikolin 99%
4-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Bod varu: 145 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006440
CAS číslo: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %