Tisk…
4-Ethylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
150570250 150571000 150575000
ACRO150570250EA 1220 CZK
ACRO150570250 ACRO150571000 ACRO150575000
4-Ethylpyridine 98%
4-Ethylpyridine
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 168,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0,942 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006450
CAS číslo: 536-75-4
EINECS: 208-646-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03880
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5009 to 1.5029 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %