3-Ethylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B20318.06
B20318.14
B20318.06EA
1900
CZK
B20318.06
B20318.14
3-Ethylpyridine ≥98%
3-Ethylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 536-78-7
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5020
Odour: Unpleasant
Melting Point: -77°
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 106479
Merck Reference: 14,3848
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006413
Vzorec:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Bod varu: 165…166 °C Bod tání: –77 °C Hustota: 0,941 Bod vzplanutí: 49 °C (120 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006413 CAS číslo: 536-78-7 EINECS: 208-647-2 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,3848 |