2-Pikolin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98+%
CAS No.: 109-06-8
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -70°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 104581
Merck Reference: 14,7400
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006332
Vzorec:
C₆H₇N Bod varu: 128…129 °C Bod tání: –70 °C Hustota: 0,944 Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006332 CAS číslo: 109-06-8 EINECS: 203-643-7 UN: 2313 ADR: 3,III Merck Index: 14,7400 |