Tisk…
2-Pikolin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 2320 CZK
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Pikolin 98%
2-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Bod varu: 129,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006332
CAS číslo: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07554
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %