2-Ethylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A17352.22
A17352.36
A17352.22EA
5050
CZK
A17352.22
A17352.36
2-Ethylpyridine ≥98%
2-Ethylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 100-71-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -63°
Boiling Point: 149°
Beilstein Reference: 106480
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006361
Vzorec:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Bod varu: 149 °C Bod tání: –63 °C Hustota: 0,937 Bod vzplanutí: 37 °C (98 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006361 CAS číslo: 100-71-0 EINECS: 202-881-9 UN: 1993 ADR: 3,III |