3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L17280.03
L17280.06
L17280.03EA
3710
CZK
L17280.03
L17280.06
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3796-23-4
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.4173
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1563102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00100032
Vzorec:
C₆H₄F₃N Bod varu: 111…114 °C Hustota: 1,28 Bod vzplanutí: 19 °C (66 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00100032 CAS číslo: 3796-23-4 EINECS: 223-268-2 UN: 1993 ADR: 3,II |